Få mere at vide
uvex Sort/orange gummi/PU 65222 lav sko - bredde 11
Artikelnummer. 17261151 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
missing translation for 'unitSize'
1 par
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17261151
missing translation for 'mfr': uvex 6522243
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Inkorporerer stødabsorbering, ergonomisk design og lavvægtsmaterialer for at sikre maksimal ydeevne, letvægts PU mellemsål med VIBRAM gummi ydersål for høje niveauer af snit, kemikalie- og varmebestandighed, forbedret greb på glat terræn
Uvex 2 VIBRAM Sko 6522.2 S3 HI HRO SRC
  • Sporty, multifunktionelle sikkerhedssko
  • Ekstremt let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god side- og ankeldrejningsstabilitet, ingen termisk ledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Metalfri, penetrationssikker indersål i overensstemmelse med nyeste standard, hvilket ikke påvirker skoens fleksibilitet
  • Lavet med ny højtydende teknologi for enestående bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal komfort
  • Åndbart, vandafvisende perforeret højteknologisk mikrovelour-overmateriale
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Fremstillet af syntetiske tekstiler, velegnet til dem, der er allergiske over for krom
  • Reflekterende elementer for mere sikkerhed
  • Individuelt justerbar på grund af elastiske snørebånd med hurtiglåsemekanisme
    • Normale snørebånd medfølger også
  • Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og tunge, støvtunge
  • Sprøjtestøbt polyurethan kappe for at beskytte det øvre læder på tåkappen og forlænge modstandstiden betydeligt
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner på 35 megaohm
  • Letvægts to-lags indersål med fremragende stødabsorberende egenskaber og fremragende skridsikkerhed
  • Flerlags sålsystem bestående af PU mellemsål og yderst skridsikker gummiydersål fra VIBRAM
  • Optimeret ankelbeskyttelse for at sikre sikkerhed ved arbejde på stiger
  • Robuste, selvrensende sålkamme sikrer maksimalt greb til krævende applikationer på ujævne eller snavsede gulve (SRC-mærkning)
  • Tåler kortvarig udsættelse for varme ca. 300 °C
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6522.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farve Sort, Orange
Materiale Læder
Størrelse 43
Sål materiale Dual-density polyurethan gummi (PU/RU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Modstandsdygtig overfor Kemikalier og varme
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato