Få mere at vide
uvex Sort/orange PU 65032 Støvle - Bredde 11
Artikelnummer. 17290791 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17290791 46 -
17280781 35 1 par
17290781 36 -
17200791 37 1 par
17210791 38 1 par
17220791 39 -
17230791 40 -
17240791 41 -
17250791 42 -
17260791 43 1 par
17270791 44 1 par
17280791 45 -
17200801 47 -
17210801 48 -
17220801 49 -
17230801 50 1 par
17240801 51 -
17250801 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17290791 Leverandør uvex Leverandørnr. 6503246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 DKK
    1112.64 DKK / 1 par
    Spare 87.36 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Optimal stødabsorbering, ergonomisk pasform, lav vægt og fremragende klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne på arbejdet og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko; række i beskyttelsesklasse S3 og S1 P
Uvex 2 Snøringsstøvle 6503.2 S3 SRC
  • Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
  • Let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god side, ingen termisk ledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsstandarder, hvilket ikke begrænser fleksibiliteten
  • Fremstillet med nyudviklet teknologi for udvidet bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal bærekomfort
  • Åndbart, vandafvisende, lædermateriale
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Leveres med elastiske snørebånd til hurtig individuel justering
  • Næsten sømløst design for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og pløs
  • Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
    • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
  • Uvex topshield scuffcap for at beskytte overdelen og forlænge dens levetid
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner på 35 megaohm
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6503.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Orange
Materiale Læder
Størrelse 46
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko