Få mere at vide
uvex Sort/orange PU 65022 lav sko - bredde 11
Artikelnummer. 17290721 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17290721 48 -
17260711 35 -
17270711 36 -
17280711 37 -
17290711 38 -
17200721 39 -
17210721 40 -
17220721 41 -
17230721 42 -
17240721 43 -
17250721 44 1 par
17260721 45 -
17270721 46 -
17280721 47 -
17200731 49 -
17210731 50 -
17220731 51 1 par
17230731 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17290721 Leverandør uvex Leverandørnr. 6502248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    1077.33 DKK / 1 par
    Spare 87.67 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimal stødabsorbering, ergonomisk pasform, lav vægt og fremragende klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne på arbejdet og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko; række i beskyttelsesklasse S3 og S1 P
Uvex 2 Sko 6502.2 S3 SRC
  • Sporty, multifunktionelle sikkerhedssko
  • Let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god side, ingen termisk ledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsstandarder, hvilket ikke begrænser fleksibiliteten
  • Fremstillet med nyudviklet teknologi for enestående bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal bærekomfort
  • Åndbart, vandafvisende, lædermateriale
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Leveres med elastiske snørebånd til hurtig individuel justering
  • Næsten sømløst design for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og pløs
  • Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
    • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
  • Uvex topshield scuffcap for at beskytte overdelen og forlænge dens levetid
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner på 35 megaohm
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6502.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Orange
Materiale Læder
Størrelse 48
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko