Få mere at vide
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™ , 5 stk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4844429 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
300μ l
1.000μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3840
Pakke med 5760
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret unitSize
15551393 10μ l Steril Ikke-filtreret Pakke med 5760
15541393 10μ l Ikke steril Ikke-filtreret Pakke med 5760
15501413 10μ l Steril Filtreret Pakke med 5760
15571403 50μ l Ikke steril Ikke-filtreret Pakke med 5760
15581403 50μ l Steril Ikke-filtreret Pakke med 5760
15561413 50μ l Steril Filtreret Pakke med 5760
15531403 300μ l Steril Ikke-filtreret Pakke med 5760
15581393 1.000μ l Ikke steril Ikke-filtreret Pakke med 3840
15521413 1.000μ l Steril Filtreret Pakke med 3840
15541413 300μ l Steril Filtreret Pakke med 5760
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15551393 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. HT10CBKHTRS5
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™ automatiserede væskehåndteringsarbejdsstationer
Axygen tilbyder et alternativt valg til din Hamilton™ STARline system.
Disse tips er:
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
  • Fås som klare eller ledende sorte polypropylenspidser
  • Tilgængelig i 96 brønds hængende spidsstativ, indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
  • Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Sort
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Til brug med (applikation) Fås i fire størrelser og specielt designet til brug med Hamilton™ væskehåndteringsplatforme muliggør præcisionspipettering på tværs af en bred vifte af applikationer
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Automatisering
Emballage 5 stativer/Pk, 12 Pks/Cs.
Til brug med (udstyr) Hamilton MICROLAB Nimbus