Få mere at vide
Axygen™ Sort Hanging Format Automation Pipet Tips til Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™ , 5 stk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15501413 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
300μ l
1.000μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3840
Pakke med 5760
Artikelnummer. 15501413
Brand: Axygen™ HTF10CBKHTRS5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med Hamilton Microlab™ Star Line og Nimbus™ automatiserede væskehåndteringsarbejdsstationer
Axygen tilbyder et alternativt valg til din Hamilton™ STARline system.
Disse tips er:
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • Fås i ikke-steril, steril, ikke-filtreret og filtreret
  • Fås som klare eller ledende sorte polypropylenspidser
  • Tilgængelig i 96 brønds hængende spidsstativ, indlejret spidsstativ og individuelt dækssædereol.
  • Designet til Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus og Nimbus™ arbejdsstationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Sort
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Til brug med (applikation) Fås i fire størrelser og specielt designet til brug med Hamilton™ væskehåndteringsplatforme muliggør præcisionspipettering på tværs af en bred vifte af applikationer
Format Hængende spidsstativ
Tip stil Automatisering
Emballage 5 stativer/Pk, 12 Pks/Cs.
Til brug med (udstyr) Hamilton MICROLAB Nimbus