Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Sort butylgummirør
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
Beskrivelse
- Uden forstærkning
- Stort set uigennemtrængelig for gas
- Luftdiffusion ca. en ottendedel af standard gummislanger
- Hårdhed 60 Shore A
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Materiale | Butyl gummi |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 4 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
| Farve | Sort |
| Hårdhed | 60 (Shore A) |
| Produkttype | Laboratorierør |