Få mere at vide
Black/Black VitonTM Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.76 mm (0.03 in.), 6/pack
Farve:
Sort/Sort
Materiale:
Viton
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.76 mm |
| Materiale | Viton |
| Til brug med | Peristaltic Pumps |
| Farve | Sort/Sort |
| Fleksibilitet | Flexible |
| Mængde | 6/Pk. |