Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ledende automatiseringstips til Qiagen™ Arbejdsstationer
Volumen (metrisk):
300μ l
1.000μ l
1100μ L
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Qiagen™ Universal pipetteringssystemer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne. Kompatibel med: Qiagen Rosys , Colibri og BioRobot 3000/8000/9600/9604.
- Fås i usteril, steril og med ART™ filterteknologi
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Sort |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Ledende |
| Emballage | 96 spidser/bakke, 10 bakker/etui |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit, Qiagen |
| Produktlinje | Qiagen |
| Egnet til formålet | Steril |