Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Sort acrylonitril-butadien-gummi slange
Artikelnummer. p-8009152
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Artikelnummer. 10014980
Brand: Deutsch Neumann™ 3240408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver olieresistens i laboratoriet.
  • Ikke forstærket
  • Acrylonitril-butadien-gummi
  • Minimumsmængde på 5m
  • Fås i en række indvendige diametre
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale NBR
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Modstandsegenskaber Olie resistent
Farve Sort