Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sort 96-brønd Immuno Plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10588885
Overfladebehandling:
Høj binding
MaxiSorp
Medium binding
PolySorp
Universal binding
Volumen (metrisk) Virker:
280μ l
350μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 80
Artikelnummer. 10588885
Brand: Thermo Scientific™ 7605
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays, som f.eks ELISA og bindingsassays med disse sorte immunplader med 96 brønde, tilgængelige i et udvalg af tre overfladetyper.
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays, som f.eks ELISA og bindingsassays, med Thermo Scientific™ Sort 96-brønd Immuno Plader. Med et valg af tre overfladetyper og optimal binding minimerer disse plader baggrund i fluorescensaflæsning.
Funktioner:
  • Plade har SBS fodspor— passer til standardudstyr
  • Fladbundede brønde
  • Certificeret bindingshomogenitet/reproducerbarhed
Valg af overflade:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ og Universal Binding (UB) er til absorption af hydrofobe molekyler.
  • Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays.
  • Microfluor 2 og Microlite 2+ er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler.
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Hydrofobisk
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Fluorescens
Array 8 x 12
Emballage 50 kasser
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 280μ l
Overfladebehandling Medium binding
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) fluorescens
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Mængde 50/Cs.
Målmolekyle Lipider
Well Design F96