Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sort 96-brønd Immuno Plader
Overfladebehandling:
Høj binding
MaxiSorp
Medium binding
PolySorp
Universal binding
Volumen (metrisk) Virker:
280μ l
350μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 80
Beskrivelse
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays, som f.eks ELISA og bindingsassays, med Thermo Scientific™ Sort 96-brønd Immuno Plader. Med et valg af tre overfladetyper og optimal binding minimerer disse plader baggrund i fluorescensaflæsning.
Funktioner:
- Plade har SBS fodspor— passer til standardudstyr
- Fladbundede brønde
- Certificeret bindingshomogenitet/reproducerbarhed
Valg af overflade:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ og Universal Binding (UB) er til absorption af hydrofobe molekyler.
- Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays.
- Microfluor 2 og Microlite 2+ er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler.
Kompatibel med:
Kompatibel med låg til Thermo Scientific MicroWell plader, tætningstape og åndbar membran
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Lidt hydrofil |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 50 kasser |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 330μ l |
| Vis mere |