Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sort 96-brønd Immuno Plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10030581
Skift visning
Overfladebehandling:
Høj binding
MaxiSorp
Medium binding
PolySorp
Universal binding
Volumen (metrisk) Virker:
280μ l
350μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Volumen (metrisk) Virker Pakningsstørrelse
10030581 MaxiSorp 350μ l Pakke med 80
10316191 PolySorp 350μ l Pakke med 80
10588885 Medium binding 280μ l Pakke med 50
10324185 Høj binding 280μ l Pakke med 50
10364715 Universal binding 350μ l Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10030581 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 437111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5595.00 DKK
    2791.76 DKK / Pakke med 80
    Spare 2803.24 DKK
    50% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays, som f.eks ELISA og bindingsassays med disse sorte immunplader med 96 brønde, tilgængelige i et udvalg af tre overfladetyper.
Udfør kvantitative og kvalitative immunoassays, som f.eks ELISA og bindingsassays, med Thermo Scientific™ Sort 96-brønd Immuno Plader. Med et valg af tre overfladetyper og optimal binding minimerer disse plader baggrund i fluorescensaflæsning.
Funktioner:
  • Plade har SBS fodspor— passer til standardudstyr
  • Fladbundede brønde
  • Certificeret bindingshomogenitet/reproducerbarhed
Valg af overflade:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ og Universal Binding (UB) er til absorption af hydrofobe molekyler.
  • Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays.
  • Microfluor 2 og Microlite 2+ er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler.
Kompatibel med:
Kompatibel med låg til Thermo Scientific MicroWell plader, tætningstape og åndbar membran
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Hydrofil
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Fluorescens
Array 8 x 12
Emballage 80 sager
Indbindingstype Adsorption
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 350μ l
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) fluorescens
nr. pr. sag 80
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design F96