Få mere at vide
Brady™ Sort 6400 Series termotransferprinterbånd
Artikelnummer. 11583035
Skift visning
Længde (engelsk):
984 fod
Bredde (engelsk):
1,57 tommer.
3,27 tommer.
Diameter (engelsk):
1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk) Diameter (engelsk) unitSize
11583035 984 fod 1,57 tommer. 1 tomme Hver
11503045 984 fod 3,27 tommer. 1 tomme -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11583035 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 066261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    734.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.39 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højdensitetsbånd med fremragende opløsningsmiddelbestandighed, høj varmebestandighed og super ridsebestandighed
Printerkompatibilitet:
  • BBP81
  • Brady BBP11
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • PAM 3000
  • Tagus T200
  • Tagus T300
Tekniske data
Produkttype Printerbånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) BBP81 Labelprinter, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Termisk overførselsprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 984 fod
Bredde (engelsk) 1,57 tommer.
Længde (metrisk) 299.9 m
Bredde (metrisk) 40 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Oversigt Sort 6400 Series termisk overførselsprinterbånd
Format Bånd
Printbare sider Blæksiden udad
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelbestandighed, høj varmebestandighed og super ridsebestandighed
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer R6406