Beskrivelse
Printerkompatibilitet:
- BBP81
- Brady BBP11
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- PAM 3000
- Tagus T200
- Tagus T300
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printerbånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | BBP72 Labelprinter, BBP81 Labelprinter, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 |
| Materiale | Harpiks |
| Længde (engelsk) | 984 fod |
| Bredde (engelsk) | 3,27 tommer. |
| Længde (metrisk) | 299.9 m |
| Bredde (metrisk) | 83 mm |
| Diameter (engelsk) | 1 tomme |
| Diameter (metrisk) | 2.54 cm |
| Vis mere |