Få mere at vide
Brady™ Sort 6000 Series halogenfri termotransferprinterbånd
Artikelnummer. 15911021 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
65 mm
110 mm
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bredde (metrisk) Unit Size
15911021 65 mm Hver
15741427 110 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15911021 Supplier Brady™ Supplier No. 196515
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
View all promotions
På lager
Halogenfrit bånd med høj densitet, fremragende opløsningsmiddelbestandighed, høj varmebestandighed og super ridsebestandighed.
  • Halogenfrie bånd med høj densitet
  • Fremragende opløsningsmiddelresistens
  • Høj varme- og ridsebestandighed
  • Kompatibel med Brady™ BBP12 og BBP11 etiketprintere
  • Harpiksbåndsformulering
Specifications
Farve Sort
Materiale Harpiks
Længde (metrisk) 70 m
Bredde (metrisk) 65 mm
Alternativt varenummer R6000HF-65X70/O
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.