Få mere at vide
Brady™ Sort 6000 Series halogenfri termotransferprinterbånd
Artikelnummer. 15741427 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
65 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15741427 110 mm Hver
15911021 65 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15741427 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 196516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 DKK
    415.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.56 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Halogenfrit bånd med høj densitet, fremragende opløsningsmiddelbestandighed, høj varmebestandighed og super ridsebestandighed.
  • Halogenfrie bånd med høj densitet
  • Fremragende opløsningsmiddelresistens
  • Høj varme- og ridsebestandighed
  • Kompatibel med Brady™ BBP12 og BBP11 etiketprintere
  • Harpiksbåndsformulering
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Harpiks
Længde (metrisk) 70 m
Bredde (metrisk) 110 mm
Alternativt varenummer R6000HF-110X70/O