Få mere at vide
Thermo Scientific™ BL21(DE3) Kompetente celler
Artikelnummer. 16440054 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner (10 x 100μ L)
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16440054 20 reaktioner (10 x 100μ L) 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 16440054 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EC0114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    996.65 DKK / 100µL
    Spare 123.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Velegnet til ekspression af ikke-toksiske heterologe gener. Stammen indeholder lambda DE3-profagen, der bærer genet for T7 RNA-polymerase under kontrol af en lacUV5-promotor, hvilket tillader ekspression af T7 RNA-polymerasen at blive induceret med IPTG.
  • Velegnet til ekspression af ikke-toksiske heterologe gener
  • Stammen indeholder lambda DE3-profagen, der bærer genet for T7 RNA-polymerase under kontrol af en lacUV5-promotor, hvilket tillader ekspression af T7 RNA-polymerasen at blive induceret med IPTG
  • BL21(DE3) er en E. coli B-stamme og indeholder ikke lon-proteasen. Det er også mangelfuldt i den ydre membranprotease OmpT. Manglen på disse to nøgleproteaser reducerer nedbrydning af heterologe proteiner udtrykt i cellerne.
  • Høj transformationseffektivitet:> 1x107 cfu/μ g pUC19 DNA
  • Specifikt konstrueret til ekspression på højt niveau af rekombinante proteiner
  • Genetiske markører, der minimerer RNA- og proteinnedbrydning
  • Praktisk to reaktioner pr. hætteglasemballage
  • SOC Udvækstmedium medfølger
  • Ansøgninger: BL21(DE3)-kompetente celler er velegnede til T7-ekspression på højt niveau af rekombinante proteiner
  • Genotype: F– ompT hsdSB (rB– , mB– ) gal dcm (DE3)
Bemærk: Ikke egnet til vedligeholdelse af ekspressionsplasmider. Bruge DH10B eller DH5α kompetente celler, der ikke bærer genet for T7 RNA-polymerase til plasmid-DNA-formering (kat. nr. EC0112, EC0113).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kemisk kompetent
Indeholder F' Episome Mangler F' Episome
Indhold og opbevaring Tøris (-80 °C)
Bakterie- eller gærstamme BL21(DE3)
Arter E. coli
Format Rør
Til brug med (applikation) Kloning
Mængde 20 reaktioner (10 x 100μ L)