Få mere at vide
UVP BL-15 UV-inspektionslampe erstatningsrør
Artikelnummer. 12853848
Længde (metrisk):
434,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12853848
Brand: UVP 34001701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Longwave 365nm BLB UV-lampe er ideel til inspektionsapplikationer på svært tilgængelige steder.
Tekniske data
Watt 15 W
Bølgelængde 365 nm
Til brug med (udstyr) UVP™ BL-15 UV inspektionslampe
Længde (engelsk) 17,12 tommer.
Længde (metrisk) 434,8 mm
Emballagemængde 1 stk.