Få mere at vide
Bixlozone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bixlozone |
| CAS | 81777-95-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bixlozone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H13 Cl2 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Isoxazolidinone, 2-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-, 2-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13Cl2NO2/c1-12(2)7-17-15(11(12)16)6-8-3-4-9(13)5-10(8)14/h3-5H,6-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)CON(Cc2ccc(Cl)cc2Cl)C1=O |
| Vis mere |