Få mere at vide
Bixlozone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322326
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322326 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322326 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10661550AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bixlozone
CAS 81777-95-9
Analyt- eller komponentnavne Bixlozone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H13 Cl2 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Isoxazolidinone, 2-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-, 2-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone
InChI formel InChI=1S/C12H13Cl2NO2/c1-12(2)7-17-15(11(12)16)6-8-3-4-9(13)5-10(8)14/h3-5H,6-7H2,1-2H3
SMIL CC1(C)CON(Cc2ccc(Cl)cc2Cl)C1=O
IUPAC navn 2-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 274.1431
Mængde 1 ml
Formel vægt 273.0323 g/mol