Få mere at vide
Bixafen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bixafen |
| CAS | 581809-46-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bixafen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H12 Cl2 F3 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12Cl2F3N3O/c1-26-8-12(16(25-26)17(22)23)18(27)24-15-5-3-10(21)7-11(15)9-2-4-13(19)14(20)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27) |
| SMIL | Cn1cc(C(=O)Nc2ccc(F)cc2c3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(n1)C(F)F |
| IUPAC navn | N-[2-(3,4-dichlorophenyl)-4-fluorophenyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide |
| Vis mere |