Få mere at vide
Bixafen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315966
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315966 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315966 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10661480AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bixafen
CAS 581809-46-3
Analyt- eller komponentnavne Bixafen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H12 Cl2 F3 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C18H12Cl2F3N3O/c1-26-8-12(16(25-26)17(22)23)18(27)24-15-5-3-10(21)7-11(15)9-2-4-13(19)14(20)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)
SMIL Cn1cc(C(=O)Nc2ccc(F)cc2c3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(n1)C(F)F
IUPAC navn N-[2-(3,4-dichlorophenyl)-4-fluorophenyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 414.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 413.031 g/mol