missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BIX02189, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447697
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16447697 5 mg
16441207 50 mg
16425736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16447697 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12056

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BIX02189 is a potent and selective MEK5 inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. BIX02189 also inhibits ERK5 catalytic activity with an IC50 of 59 nM.

BIX02189 is a potent and selective MEK5 inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. BIX02189 also inhibits ERK5 catalytic activity with an IC50 of 59 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BIX02189
Fysisk form Solid
CAS 1265916-41-3
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H28N4O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 49.4 mg/mL (112.14 mM)
SMIL O=C(N(C)C)C1=CC(NC2=O)=C(/C2=C(C3=CC=CC=C3)/NC4=CC=CC(CN(C)C)=C4)C=C1.[(Z)]
Molekylvægt (g/mol) 440.54
Formel vægt 440.54
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.