Learn More
BIX02188, MedChemExpress
Description
BIX02188 is a potent MEK5-selective inhibitor with an IC50 of 4.3 nM. BIX02188 inhibits ERK5 catalytic activity, with an IC50 of 810 nM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | BIX02188 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 334949-59-6 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H24N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (109.10 mM) |
| SMIL | O=C(N)C1=CC(NC2=O)=C(/C2=C(C3=CC=CC=C3)/NC4=CC=CC(CN(C)C)=C4)C=C1.[(Z)] |
| Show More |