Få mere at vide
BIX, TRC
Artikelnummer. 30344645
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30344645 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30344645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB59176825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIX
CAS 101714-41-4
Molekylær formel C9 H7 N O3 S
Mængde 25 mg
Synonym BIX, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl Ester Thiocyanic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
SMIL Oc1ccc(cc1O)C(=O)CSC#N
IUPAC navn [2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl] thiocyanat
Molekylvægt (g/mol) 209.222
Formel vægt 209.015