missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BIX, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BIX |
| CAS | 101714-41-4 |
| Molekylær formel | C9 H7 N O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | BIX, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl Ester Thiocyanic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1O)C(=O)CSC#N |
| IUPAC navn | [2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl] thiocyanat |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.222 |
| Formel vægt | 209.015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?