missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BIX NHE1 inhibitor

Beskrivelse
BIX NHE1 inhibitor is a potent and selective NHE1 inhibitor (IC50 = 31 nM). Selective for NHE1 over NHE2 and NHE3. Prevents ischemic damage in an ischemia reperfusion injury isolated rat heart model ex vivo. Prevents phenylephrine -induced cardiomyocyte hypertrophy in vitro, and attenuates cardiac hypertrophy and left ventricular dysfunction postinfarction in rats. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-N-(aminoiminomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide hydrochloride |
| CAS | 1422252-46-7 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Na+/Ca2+ Exchanger Inhibitors |
| Molekylær formel | C16H19F3N4O2.HCl |
| Formel vægt | 392.8 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?