Få mere at vide
BIX 02565, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496978
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496978 10 mg 10mg
16467056 100 mg -
16463037 50 mg -
16449527 5 mg -
16430276 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496978 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16104
MedChemExpress BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.
BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIX 02565
CAS 1311367-27-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H30N6O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20.75 mg/mL (45.25 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CC2=C(C=C1)C=C3N2[C@H](C)CCNC3=O)NC4=NC5=CC=CC=C5N4CCCN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 458.56
Formel vægt 458.56
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation