Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIX-02188, 95 %
Artikelnummer. 17181126 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17181126 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17181126 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 467971000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIX-02188
CAS 334949-59-6
Synonym (3Z)-3- 3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylen]-2,3-dihydro-2-oxo-1 H-indol-6-carboxamid
Mængde 100 mg
Molekylær formel C25H24N4O2
Formel vægt 412.49
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%