Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BIX-01294 |
| CAS | 935693-62-2 |
| Synonym | 2-(Hexahydro-4-methyl-1 H-1,4-diazepin-1-yl)-6,7-dimethoxy-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-4-quinazolinamin |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C28H38N6O2 |
| Formel vægt | 490.65 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |