missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bivalirudin Trifluoroacetic Acid Salt, TRC

Artikelnummer. 30007957
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007957 10 mg
30003453 100 mg
30007578 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB59163010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1124915-67-8
Molekylær formel C98H138N24O33 . (C2HF3O2)x
Molekylvægt (g/mol) 2180.2911402
Synonym D-Phenylalanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolylglycylglycylglycylglycyl-L-asparaginylglycyl-L-α-aspartyl-L-phenylalanyl-L-α-glutamyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-α-glutamyl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-leucine Trifluoroacetic Acid Salt, Angiomax, Angiox, BG 8967, Hirulog, Hirulog1, Kangio;
SMIL [H][H]C([C@@H](NN1CCC[C@H]1C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N2CCC[C@H]2C(NCC(NCC(NCC(NCC(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C]C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@H](C(N3CCC[C@H]3C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@H](C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)=O)CC4=CC=C(O)C=C4)=O)=O)=O)=O)[C@@H](C)CC)=O)=O)=O)CC5=CC=CC=C5)=O)CC(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC6=CC=CC=C6)=O.OC(C(F)(F)F)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bivalirudin Trifluoroacetic Acid Salt
Mængde 10 mg
Formel vægt 2292.9787
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.