Få mere at vide
MedChemExpress Bivalirudin TFA
Artikelnummer. 16412817
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16412817 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16412817 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15664
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Bivalirudin TFA is a synthetic 20 residue peptide which reversibly inhibits thrombin.
Tekniske data
Renhed 98.0%
CAS 1191386-55-6
Indhold og opbevaring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvægt (g/mol) 2294.34 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (43.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (13.51 mM)