Få mere at vide
Biuret reagens, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11474669 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11474669
Brand: Reagecon 1011601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 100 mL
Produktidentifikator
  • BIURET REAGENT
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: copper sulphate, lead di(acetate)