Få mere at vide
Biuret, Mikromol
Artikelnummer. 30458280
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458280 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30458280 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1467.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Biuret, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biuret
CAS 108-19-0
Analyt- eller komponentnavne Biuret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H5 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Løsningstype Fedt
SMIL NC(=O)NC(=O)N
IUPAC navn Carbamoylurea
Molekylvægt (g/mol) 103.08
Mængde 25 mg
Formel vægt 103,0382 g/mol