Få mere at vide
Biuret (indeholder ca. 10% Triuret), TRC
Artikelnummer. 30336905
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30336905 5 g
1 options
Artikelnummer. 30336905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5915005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biuret
CAS 108-19-0
Molekylær formel C2 H5 N3 O2
Mængde 5 g
Synonym Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
SMIL NC(=O)NC(=O)N
IUPAC navn Carbamoylurea
Molekylvægt (g/mol) 103.08
Formel vægt 103.0382