Få mere at vide
Biuret, 97%
Artikelnummer. 15488779
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488779 25 g 25g
11330244 100 g 100g
11340244 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00812.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103,081 g/mol
Biuret bruges i proteinanalyse. Det bruges også som katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det bruges i organisk syntese. Biuret (Carbamoylurinstof) blev brugt som en kilde til diætisk nitrogen i renset foder til stude.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biuret bruges i proteinanalyse. Det bruges også som katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det bruges i organisk syntese. Biuret (Carbamoylurinstof) blev brugt som en kilde til diætisk nitrogen i renset foder til stude.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Delvist opløselig i koldt vand, diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-19-0
Molekylær formel C2H5N3O2
MDL nummer MFCD00007946
InChI nøgle OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
IUPAC navn carbamoylurinstof
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biuret
Smeltepunkt ∼189 °C (dekomponering)
Tæthed 1.46
Lugt Lugtfri
Lineær formel H2NCONHCONH2
Mængde 25 g
Beilstein 1703510
Merck Index 14,1309
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Delvist opløseligt i koldt vand, diethylether.
SMIL NC(=O)NC(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 103.08
Formel vægt 103.08
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biuret
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidodicarbonic diamide