Få mere at vide
Biuret, 97%
Artikelnummer. 11330244
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330244 100 g 100g
15488779 25 g 25g
11340244 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00812.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103.081 g/mol
Biuret bruges i proteinanalyse. Det bruges også som katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det bruges i organisk syntese. Biuret (Carbamoylurinstof) blev brugt som en kilde til diætisk nitrogen i renset foder til stude.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biuret bruges i proteinanalyse. Det bruges også som katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det bruges i organisk syntese. Biuret (Carbamoylurinstof) blev brugt som en kilde til diætisk nitrogen i renset foder til stude.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Delvist opløselig i koldt vand, diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-19-0
Molekylær formel C2H5N3O2
MDL nummer MFCD00007946
InChI nøgle OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
IUPAC navn carbamoylurinstof
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biuret
Smeltepunkt ∽189°C (decomposition)
Tæthed 1.46
Lugt Odorless
Lineær formel H2NCONHCONH2
Mængde 100 g
Beilstein 1703510
Merck Index 14,1309
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Partially soluble in cold water,diethyl ether.
SMIL C(=O)(N)NC(=O)N
Molekylvægt (g/mol) 103.081
Formel vægt 103.08
Procent renhed 97%