Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Biuret, 97%, ekstra ren
Artikelnummer. 10672973 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672973 25 g Glasflaske 25g
10190252 5 g Glasflaske 5g
11945461 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672973 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 106520250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-19-0
Molekylær formel C2H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 103.08
InChI nøgle OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
IUPAC navn carbamoylurinstof
SMIL C(=O)(N)NC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biuret
Smeltepunkt 187 °C til 194 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (ex. N)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCONHCONH2
Mængde 25 g
Beilstein 03,7
Merck Index 15,131
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2g/100 ml vand (25 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkoholer, let opløselige i diethylether
Formel vægt 103.08
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biuret
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.