Få mere at vide
Biuret-15N3, TRC
Artikelnummer. 30333803
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30333803 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30333803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB59150225MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biuret-15N3
CAS 287484-46-2
Molekylær formel C2H515N3O2
Mængde 25 mg
Synonym Imidodicarbonic-15N di(amide-15N), Allophanamide-15N3, Allophanic Acid Amide-15N3, Allophanimidic Acid-15N3, Carbamylurea-15N3, Desmodeyn 75-15N3, Dicarbamylamine-15N3, HO-1-15N3, HO 1 (Biuret)-15N3, Isobiuret-15N3, N 75-15N3, NSC 8020-15N3, (aminocarbonyl)urea-15N3, Ureidoformamide-15N3, Imidodicarbonic diamide-15N3
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i3+1,4+1,5+1
SMIL [15NH2]C([15NH]C([15NH2])=O)=O
IUPAC navn (15N)azanylcarbonylurea
Molekylvægt (g/mol) 106.06