missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Biuret-15N3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Biuret-15N3 |
| CAS | 287484-46-2 |
| Molekylær formel | C2H515N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Imidodicarbonic-15N di(amide-15N), Allophanamide-15N3, Allophanic Acid Amide-15N3, Allophanimidic Acid-15N3, Carbamylurea-15N3, Desmodeyn 75-15N3, Dicarbamylamine-15N3, HO-1-15N3, HO 1 (Biuret)-15N3, Isobiuret-15N3, N 75-15N3, NSC 8020-15N3, (aminocarbonyl)urea-15N3, Ureidoformamide-15N3, Imidodicarbonic diamide-15N3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i3+1,4+1,5+1 |
| SMIL | [15NH2]C([15NH]C([15NH2])=O)=O |
| IUPAC navn | (15N)azanylcarbonylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?