Få mere at vide
CellPath BiTran™ Højsynsbarrierefilm prøvetaske
Dimensioner (L x B):
150 x 150 mm (6 x 6 tommer)
180 x 200 mm (7 x 8 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
- Genlukkelige prøveposer
- Fremstillet af en speciel barrierefilm med en unik dobbelt lynlås lukning
- Barrierefilm er uigennemtrængelig for formalindampe, hvilket forhindrer farlige dampe i at forurene laboratoriet, når først posen er forseglet
- Luft udstødes fra posen ved at klemme før lukning
- Dobbelt lynlås-forsegling giver en lækagesikker lukning, der nemt kan åbnes og lukkes så mange gange som nødvendigt, så prøven kan undersøges igen, når det er nødvendigt
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Lynlåsforsegling |
| Til brug med (applikation) | Til transport af vådt væv, kort til langtidsopbevaring af væv |
| Materiale | Højsynsbarrierefilm |
| Mængde | 250 stk |
| Dimensioner (L x B) | 180 x 200 mm (7 x 8 tommer) |
| Produkttype | Prøvepose |