Få mere at vide
CellPath BiTran™ Højsynsbarrierefilm prøvetaske
Artikelnummer. 12330649
Dimensioner (L x B):
230 x 300mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 12330649
Brand: CellPath WAA050012A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lækagesikre poser til sikker transport af prøver
  • Til transport af vådt væv fra et sted til et andet
  • Fås i seks størrelser
  • Barrierefilm uigennemtrængelig for formalindamp
  • Dobbelt lynlåsforsegling giver lækagesikker lukning
Tekniske data
Lukketype Lynlåsforsegling
Til brug med (applikation) Til transport af vådt væv, kort til langtidsopbevaring af væv
Materiale Højsynsbarrierefilm
Mængde 250 stk
Dimensioner (L x B) 230 x 300mm
Produkttype Prøvepose