Få mere at vide
Bitoscanate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052205
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052205 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052205 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1837.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bitoscanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bitoscanate
CAS 4044-65-9
Analyt- eller komponentnavne Bitoscanate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H4 N2 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzene, 1,4-diisothiocyanato-, Isothiocyanic acid, p-phenylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanat, Bitoscanate, Jonit, PDITC, Phenylene-1,4-diisothiocyanate, WM 842, p-Phenylene bisisothiocyanate, p-Phenylene diisothiocyanate
InChI formel InChI=1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
SMIL S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
IUPAC navn 1,4-diisothiocyanatobenzen
Molekylvægt (g/mol) 192.26
Mængde 250 mg
Formel vægt 191,9816 g/mol