Få mere at vide
Bitoscanate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488646
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1160
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bitoscanate
Fysisk form Solid
CAS 4044-65-9
Farve Light Gray
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H4N2S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym p-Phenylene diisothiocyanate 1,4-Diisothiocyanatobenzene PDITC
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (104.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL S=C=NC1=CC=C(N=C=S)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 192.26
Formel vægt 192.26
Procent renhed 98.0%