missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bitolterol Mesylate, TRC

Artikelnummer. 30180288
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180288 250 mg
30180264 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB591400250MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 30392-41-7
Molekylær formel C29H35NO8S
Molekylvægt (g/mol) 557.66
Synonym 4-Methyl-benzoic Acid 1,1'-[4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,2-phenylene] Ester Methanesulfonate, 4-Methyl-benzoic Acid 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,2-phenylene Ester Methanesulfonate (salt), p-Toluic Acid 4-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-o-phenylene Ester Methanesulfonate (salt), (tert-Butyl)[β-hydroxy-3,4-bis(p-toluoyloxy)phenethyl]ammonium Methanesulfonate, Biterol, Bitoterol Methanesulfonate, Effectin, Tornalate, Win 32784
IUPAC navn [4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(4-methylbenzoyl)oxyphenyl] 4-methylbenzoate;methanesulfonic acid
SMIL O=C(C1=CC=C(C)C=C1)OC2=CC(C(O)CNC(C)([C])C)=CC=C2OC(C3=CC=C(C)C=C3)=O.O=S(O)(C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bitolterol Mesylate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C28H31NO5.CH4O3S/c1-18-6-10-20(11-7-18)26(31)33-24-15-14-22(23(30)17-29-28(3,4)5)16-25(24)34-27(32)21-12-8-19(2)9-13-21;1-5(2,3)4/h6-16,23,29-30H,17H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)
Formel vægt 557.2083
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.