Få mere at vide
Bitolterol Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bitolterol Mesylate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31NO5.CH4O3S/c1-18-6-10-20(11-7-18)26(31)33-24-15-14-22(23(30)17-29-28(3,4)5)16-25(24)34-27(32)21-12-8-19(2)9-13-21;1-5(2,3)4/h6-16,23,29-30H,17H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4) |
| Formel vægt | 557.2083 |