Få mere at vide
Bithionol sulfoxide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16481886 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16481886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17592A
MedChemExpress Bithionol sulfoxide(Bitin-S) is a clinically approved anti-parasitic drug; has been shown to inhibit solid tumor growth in several preclinical cancer models.
Bithionol sulfoxide(Bitin-S) is a clinically approved anti-parasitic drug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bithionol sulfoxide
Fysisk form Solid
CAS 844-26-8
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H6Cl4O3S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (671.95 mM)
SMIL O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O
Molekylvægt (g/mol) 372.05
Formel vægt 372.05
Procent renhed 98.39%