Få mere at vide
Gibco™ BiTek™ Fermenteringsbouillon
Artikelnummer. 16249871
Skift visning
Mængde:
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16249871 10 kg 10kg
1 options
Artikelnummer. 16249871 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 259520
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et dehydreret dyrkningsmedie og tilskudsprodukt til mikrobiologisk testning.
Gibco™ BiTek™ Fermentation Bouillon er en bakteriel gæring formuleret med ingredienser, der udviser overlegen konsistens, ydeevne og opløselighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C.  Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Til brug med (applikation) Bakteriel gæring
Produktlinje BiTek
Mængde 10 kg