Få mere at vide
Bistrifluron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bistrifluron |
| CAS | 201593-84-2 |
| Molekylær formel | C16 H7 Cl F8 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzamide, N-[[[2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, Bistrifluron, DBI 3204 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H7ClF8N2O2/c17-12-7(16(23,24)25)4-6(15(20,21)22)5-10(12)26-14(29)27-13(28)11-8(18)2-1-3-9(11)19/h1-5H,(H2,26,27,28,29) |
| SMIL | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(cc(c2Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-[[2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.68 |
| Formel vægt | 446.0068 |