Få mere at vide
Bispyribac sodium 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bispyribac-sodium |
| CAS | 125401-92-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bispyribac-sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H17 N4 O8 . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)[O-])n1 |
| IUPAC navn | sodium;2,6-bis[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoate |
| Vis mere |