Få mere at vide
Bispyribac sodium 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321793
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321793 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321793 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10657000WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bispyribac-sodium
CAS 125401-92-5
Analyt- eller komponentnavne Bispyribac-sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H17 N4 O8 . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)[O-])n1
IUPAC navn sodium;2,6-bis[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 452.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 452.0944 g/mol