Få mere at vide
Bispyrazolone, TRC
Artikelnummer. 30005783
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30005783 1 g
1 options
Artikelnummer. 30005783 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5242001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7477-67-0
Molekylær formel C20 H18 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 346.38
Synonym 2,2',4,4'-Tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl-[4,4'-Bi-3H-pyrazole]-3,3'-dione, 3,3'-Dimethyl-1,1'-diphenyl-[4,4'-bi-2-pyrazoline]-5,5'-dione, 4,4'-Bis(1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone), NSC 37393, NSC 401001, Edaravone dimer
IUPAC navn 5-methyl-4-(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-yl)-2-phenyl-4H-pyrazol-3-one
SMIL CC1=NN(C(=O)C1C2C(=NN(C2=O)c3ccccc3)C)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bispyrazolone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
Formel vægt 346.143