Få mere at vide
Bispyrazolone, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10570331 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10570331 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10570331 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/3620/44
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 7477-67-0
Smeltepunkt 355°C
Farve Cream
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C20H18N4O2
MDL nummer 20765
Mængde 5 g
InChI nøgle FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1=NN(C(=O)C1C1C(C)=NN(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl-2H,2'H,3H,3'H,4H,4'H-[4,4'-bipyrazole]-3,3'-dione
Molekylvægt (g/mol) 346.39
Formel vægt 346.38g/mol
Fysisk form Powder